Learn More
Sampling Systems™ Etiquetas para el control de calidad de productos farmacéuticos
Código de producto. 15158395 Tienda Sampling Systems Productos
Click to view available options
Dimensions (LxW):
95 x 95 mm
150 x 150 mm
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Negro
Rojo
Verde
Mostrar texto:
Control de calidad
Muestreado
Vacío
N.° por paquete:
250/paquete
500/paquete
Tamaño de la unidad:
1 rollo
paquete de 250
paquete de 500
Código de producto. 15158395
Marca: Sampling Systems™ 8220P003
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Etiquetas de papel con resistencia media de adhesión con un adhesivo especial aceptable por la FDA. Las etiquetas para el control de calidad de productos farmacéuticos Sampling Systems™ son ideales para aplicaciones en las que el adhesivo puede entrar en contacto con el producto.
  • Adhesivo de resistencia media
  • La mayor área de escritura
  • Cada rollo está envasado de forma individual
  • Adhesivo aceptable por la FDA (CFR 175.105)
  • Ideal para aplicaciones en las que el adhesivo puede entrar en contacto con el producto
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CFR 175,105
Descripción Adhesivo para productos alimentarios
Color Amarillo
Material Papel
Tipo de producto Etiquetas para productos farmacéuticos
Mostrar texto Control de calidad
N.° por paquete 250/paquete
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +70 °C
Dimensions (LxW) 150 x 150 mm