Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papeles cualitativos/técnicos, lisos, discos, grado 3 m/N
Código de producto. p-7084267 Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
Diámetro (métrico):
55 mm
70 mm
90 mm
230 mm
320 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. 15922910
Marca: Sartorius Stedim Biotech™ FT3305055
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los papeles cualitativos/técnicos Sartorius Stedim Biotech™, lisos, discos, grado 3 m/N son adecuados para fines analíticos y técnicos donde se desee una filtración medio rápida.
  • Hecho de pulpa refinada y linters
  • Filtrado medio rápido
  • No estériles y en embalaje a granel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Peso base 65 g/m2
Formato Rodee con un círculo
Material Línteres de algodón y pulpa refinada (> 95 % de alfacelulosa)
Particle Retention 7-10 μm
Velocidad de filtración De 30 s
Grado 3 m/N
Cantidad 100/paq.
Grosor (métrico) 0,14 mm
Diámetro (métrico) 55 mm