Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papeles cualitativos/técnicos, lisos, discos, grado 3 m/N
Tienda Sartorius ProductosDescripción
- Hecho de pulpa refinada y linters
- Filtrado medio rápido
- No estériles y en embalaje a granel
Especificaciones
Especificaciones
| Peso base | 65 g/m2 |
| Formato | Rodee con un círculo |
| Material | Línteres de algodón y pulpa refinada (> 95 % de alfacelulosa) |
| Particle Retention | 7-10 μm |
| Velocidad de filtración | De 30 s |
| Grado | 3 m/N |
| Cantidad | 100/paq. |
| Grosor (métrico) | 0,14 mm |
| Diámetro (métrico) | 230 mm |