Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papeles cualitativos/técnicos, lisos, discos, grado 3 m/N
Código de producto. 15922910 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
55 mm
70 mm
90 mm
230 mm
320 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
15922910 55 mm paquete de 100
15932910 70 mm paquete de 100
15942910 90 mm paquete de 100
15952910 230 mm paquete de 100
15962910 320 mm paquete de 100
5 options
Código de producto. 15922910
Marca: Sartorius Stedim Biotech™ FT3305055
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los papeles cualitativos/técnicos Sartorius Stedim Biotech™, lisos, discos, grado 3 m/N son adecuados para fines analíticos y técnicos donde se desee una filtración medio rápida.
  • Hecho de pulpa refinada y linters
  • Filtrado medio rápido
  • No estériles y en embalaje a granel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Peso base 65 g/m2
Formato Rodee con un círculo
Material Línteres de algodón y pulpa refinada (> 95 % de alfacelulosa)
Particle Retention 7-10 μm
Velocidad de filtración De 30 s
Grado 3 m/N
Cantidad 100/paq.
Grosor (métrico) 0,14 mm
Diámetro (métrico) 55 mm