Descripción
- Los papeles reactivos permiten la determinación cualitativa de iones y productos químicos compuestos
- Se utilizan para detectar si los compuestos probados se encuentran por encima del límite de detección específico
- Algunos de los papeles tienen aplicaciones específicas
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Iones de plata (AG+) |
| Cantidad | 200 tiras |
| Tipo | Tiras reactivas de análisis cualitativos |
| Dimensiones (L x An) | 20 x 70 mm |