Learn More
Buerkle™ Juego de muestras QualiSampler™
Código de producto. 10573851
Change view
Click to view available options
Material:
PTFE, FEP
Polipropileno
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 PCS
Código de producto. Material unitSize
10573851 Polipropileno 1 PCS
10329630 PTFE, FEP 1 PCS
2 options
Código de producto. 10573851
Marca: Buerkle™ 53301000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El práctico juego, que viene completo con maletín de transporte, combina el LiquiSampler y el ViscoSampler con accesorios prácticos.modelos en PP o PTFE/ FEP.
Juego de muestras QualiSampler que consta de:
  • Muestreador LiquiSampler, (profundidad de inmersión: 100 cm; Capacidad: 250 ml)
  • Muestreador ViscoSampler, 100 cm (profundidad de inmersión: 100 cm; Capacidad: 300 ml)
  • Caja, cinco frascos, cepillo de limpieza
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Juego QualiSampler
Material Polipropileno
Incluye LiquiSampler PP de 100 m , viscosampler PP de 100 cm, caja, cinco frascos, cepillo de limpieza