Learn More
Honeywell™ Zapatos QUAD (i)XTREM S3
Descripción
- Piel flor resistente al agua
- Espuma cómoda para mejorar la estabilidad del pie
- Refuerzo para evitar la penetración de agua y polvo
- Revestimiento Poromax 3D
- Puntera sin metal
- Inserto antiperforación sin metal
- Suela de PU inyectado / nitrilo
- Control de desgaste (i)NTELLIGENT
- EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI SRC
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI SRC |
| Color | Marrón, Negro |
| Material | Cuero |
| Tamaño | 39 |
| Material de la suela | Poliuretano y nitrilo |
| Estilo de dedo del pie | Sin metal |