Learn More
Molecular Probes™ Qtracker™ 655 Cell Labeling Kit (Trial Size)
Código de producto. 15203577
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15203577
Marca: Molecular Probes™ Q25029
Kit de etiquetado de células Qtracker™ 655 (tamaño de prueba)
El kit de etiquetado celular Qtracker™ 655 utiliza un péptido de referencia personalizado para suministrar la sonda Qdot™ 655 de color rojo fluorescente (ex/em 405–615/655 nm) en el citoplasma de las células vivas. Una vez dentro de las células, la sonda Qdot™ 655 proporciona una fluorescencia intensa y estable que se puede rastrear a través de varias generaciones y no se transfiere a las células adyacentes de una población. Esta versión de tamaño de prueba ofrece una práctica introducción a la tecnología de etiquetado celular Qtracker™ a un precio asequible.
¿Necesita otro espectro de emisión o un seguimiento más prolongado? Consulte nuestros otros productos de seguimiento de células de mamífero.
Entre las características de los kits de etiquetado celular Qtracker™ se incluyen:
  • Las sondas Qtracker™ permiten una iluminación continua, sin problemas de fotoblanqueo o degradación a menudo asociados a colorantes orgánicos
  • Fácil de utilizar: añada la solución de etiquetado Qtracker™ a las células en un medio que contenga suero, incube durante una hora y, a continuación, detecte y rastree las células
  • Proporciona una fluorescencia intensa y estable que se puede rastrear a través de varias generaciones
  • Excelente herramienta para el seguimiento a largo plazo o estudios de adquisición de imágenes de células vivas, incluyendo migración, motilidad, morfología y otros ensayos de función celular.
    Los kits de etiquetado celular Qtracker™ utilizan un péptido de referencia personalizado para suministrar sondas Qdot™ en el citoplasma de células vivas. Dado que el mecanismo de suministro citoplasmático no está mediado por una enzima específica, no se ha observado ninguna especificidad de tipo celular. El suministro máximo se suele realizar en menos de 1 hora.
    Las sondas Qdot™ son compatibles con células sensibles al suero. La fluorescencia intensa de las sondas Qdot™ se mantiene en entornos celulares complejos y en diversas condiciones biológicas, incluyendo cambios en la actividad metabólica, la temperatura y el pH intracelular.
    Señal dirigida de larga duración
    El uso de kits de etiquetado celular Qtracker™ da como resultado la capacidad de observar las células etiquetadas con una amplia iluminación continua, sin problemas de fotoblanqueo o degradación a menudo asociados a colorantes orgánicos. Una vez dentro de las células, las sondas Qdot™ se localizan en las vesículas citoplásmicas y son heredadas por las células hijas durante al menos seis generaciones. La fluorescencia de las sondas Qdot™ se puede detectar hasta una semana después del suministro en algunas líneas celulares. La retención celular a largo plazo de las sondas Qdot™ da lugar a una herramienta ideal para estudiar la motilidad, la migración, la diferenciación, la morfología celular, entre otros muchos otros estudios de función celular. Dado que las etiquetas Qtracker™ no se filtran fuera de las células etiquetadas intactas y no se transfieren a las células adyacentes, los kits de etiquetado celular Qtracker™ dan como resultado una señal dirigida.
    Supervise la señal en múltiples plataformas
    Las células vivas etiquetadas con reactivos Qtracker™ se pueden supervisar fácilmente en múltiples plataformas, incluyendo citometría de flujo, microscopía de fluorescencia/confocal, lectores de microplacas de fluorescencia y sistemas de imágenes de alto contenido.
    Mínimo impacto en las células vivas
    La citotoxicidad de los materiales utilizados en los kits de etiquetado celular Qtracker™ se ha probado en una variedad de líneas celulares, incluyendo CHO, HeLa, U-118, 3T3, HUVEC y Jurkat. El etiquetado con los kits de etiquetado celular Qtracker™ parece tener un impacto mínimo en la expresión de marcadores de superficie celular, la proliferación celular, la actividad enzimática celular y la motilidad celular.
    Útiles en una variedad de estudios de marcado celular
    Tras el etiquetado, los investigadores han demostrado una amplia variedad de aplicaciones para células etiquetadas con Qtracker™, incluyendo cocultivo celular y ensamblaje celular en conjuntos heterotípicos, diferenciación multilinaje, transdiferenciación frente a fusión celular, seguimiento de células madre embrionarias y mesenquimales y dinámicas de migración celular.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Contenido y almacenamiento Contiene:
  • Nanocristales Qtracker™ de 25 µl, componente A (2 µm en tampón de borato de 50 mM, pH 8,3)
  • Soporte Qtracker™ de 25 µl, componente B (solución salina tamponada con fosfato, pH 7,2)
  • Almacenar entre 2 °C y 8 °C
  • No la congele.
    Cantidad 1 kit
    Línea de productos Qdot™
    Tipo de reactivo Reactivos de etiquetado celular
    Tipo de producto Kit de etiquetado celular