Learn More
Thermo Scientific™ QSP PCR Tubes and Plates
Los tubos y las placas para PCR Thermo Scientific™ QSP se moldean con polipropileno 100 % virgen.
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Free of Rnase, Dnase, DNA, Pyrogen |
|---|---|
| Color | Natural |
| Descripción | QSP 0.2ML |
| Para utilizar con (equipo) | Thermal Cyclers |
| Esterilidad | Non-sterile |
Descripción
Los tubos para reacción en cadena de la polimerasa (PCR) Thermo Scientific™ QSP cuentan con certificación de ausencia de ARNasa/ADNasa, ADN y pirógenos. Envasados en bolsas no estériles a granel. Disponibles en distintos colores: rojo, azul, verde, amarillo, naranja y morado.
- Tubos con paredes finas para una transferencia óptima del calor
- Alta claridad que permite la visibilidad de las muestras
- Tapones que cierran con seguridad para minimizar la evaporación
- Certificación de ausencia de ARNasa, ADNasa, ADN y pirógeno
- Transparente, no estéril
Especificaciones
| Free of Rnase, Dnase, DNA, Pyrogen | |
| QSP 0.2ML | |
| Non-sterile |
| Natural | |
| Thermal Cyclers | |
| Polypropylene |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.