Learn More
Hellma™ Cubetas micro de celdas de absorción de cuarzo SUPRASIL™
Código de producto. 11757263
Click to view available options
Capacidad (métrico):
14.000 μl
17.500 μl
35.000 μl
7000 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
Código de producto. 11757263
Marca: Hellma™ 1002040
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Diseñados para sostener muestras para experimentos de espectroscopia y análisis ópticos. Las cubetas micro de celdas de absorción de cuarzo Hellma™ Suprasil™ vienen con una tapa o un tapón de PTFE para limitar la evaporación.
  • Muy resistente químicamente
  • Mantiene la forma incluso a altas temperaturas de hasta 1000 °C aproximadamente
  • Transmisión del 80 % de 320 a 2500 nm
Especificaciones
Tipo Macroceldas de absorción
Capacidad (métrico) 7000 μl
Material Cuarzo Suprasil QS
Anchura (métrico) interior 9,5mm
Trayectoria óptica 20 mm
Wavelength Range De 200 a 2500 nm
Altura (métrico) 45mm
Anchura (métrico) 12,5mm