Learn More
Hellma™ Cubetas micro de celdas de absorción de cuarzo SUPRASIL™
Descripción
- Muy resistente químicamente
- Mantiene la forma incluso a altas temperaturas de hasta 1000 °C aproximadamente
- Transmisión del 80 % de 320 a 2500 nm
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Macroceldas de absorción |
| Capacidad (métrico) | 35.000 μl |
| Material | Cuarzo Suprasil QS |
| Anchura (métrico) interior | 9.5 mm |
| Trayectoria óptica | 100 mm |
| Wavelength Range | De 200 a 2500 nm |
| Altura (métrico) | 45 mm |
| Anchura (métrico) | 12.5 mm |