Learn More
Grant Instruments™ Racks QR para baños de circulación calefactada Grant
Código de producto. 11496467
Change view
Click to view available options
Capacidad (imperial):
10 tubos
16 tubos
30 tubos
35 tubos
44 tubos
5 tubos
Admite:
Tubos de 0,5 ml
Tubos de 1,5 ml
Tubos de 10 a 13 mm
Tubos de 16 a 19 mm
Tubos de 24 mm
Tubos de 30 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (imperial) Admite unitSize
11496467 10 tubos Tubos de 24 mm cada uno
11486467 16 tubos Tubos de 16 a 19 mm cada uno
11476467 30 tubos Tubos de 10 a 13 mm cada uno
11416477 35 tubos Tubos de 1,5 ml cada uno
11426477 44 tubos Tubos de 0,5 ml cada uno
11406477 5 tubos Tubos de 30 mm cada uno
6 options
Código de producto. 11496467
Marca: Grant Instruments™ QR24
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para su uso con un gran número de circuladores de inmersión calefactados y baños de circulación calefactados Grant. Las gradillas QR Grant Instruments para baños de circulación calefactados Grant se adaptan a una gran variedad de tamaños de tubo y capacidades.
  • Acepta tubos pequeños de hasta 0,5 ml o grandes de hasta 30 mm de diámetro
  • Para su uso con circuladores de inmersión calefactados y baños de circulación calefactados Grant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 10 tubos
Para utilizar con (equipo) Baños de circulación con calentamiento Grant
Admite Tubos de 24 mm