Learn More
MP Biomedicals™ qPCR & Go SYBR Hi-ROX Kit
Código de producto. p-7139385 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
N.º de reacciones:
2000 reacciones
500 reacciones
Tamaño de la unidad:
2000 reacciones
500 reacciones
Código de producto. N.º de reacciones unitSize
15848541 500 reacciones 500 reacciones
15858541 2000 reacciones 2000 reacciones
2 options
Código de producto. 15848541
Marca: MP Biomedicals™ 11EBI01050
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Fast and sensitive qPCR SYBR Master Mix for most ABI platforms.
  • El kit SYBR™ Hi-ROX de qPCR & Go se ha desarrollado para una PCR en tiempo real rápida y altamente reproducible y se ha validado en instrumentos de PCR en tiempo real de uso común.
  • Una combinación de los últimos avances en química de tampones y potenciadores, junto con un sistema de ADN polimerasa de inicio en caliente mediado por anticuerpos, garantiza que el kit SYBR™ Hi-ROX de qPCR & Go ofrezca una PCR en tiempo real rápida, altamente específica y ultrasensible.
  • Para una mayor comodidad y facilidad de uso, el SYBR™ Hi-ROX de qPCR & Go se proporciona como una mezcla maestra 2x que contiene todos los componentes necesarios para la PCR en tiempo real, incluido el colorante SYBR™ Green I, dNTP, estabilizadores y potenciadores.
  • El kit consta de una premezcla lista para usar, solo se deben añadir cebadores y plantillas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento de -20 °C
Formato Kit
Tipo de producto Kits y ensayos
Cantidad 500 reacciones
Para utilizar con (aplicación) Real Time PCR (qPCR)
N.º de reacciones 500 reacciones
A menos que se especifique lo contrario, se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.