Learn More
MP Biomedicals™ qPCR & Go SYBR Hi-ROX Kit
Código de producto. 15858541 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
N.º de reacciones:
2000 reacciones
500 reacciones
Tamaño de la unidad:
2000 reacciones
500 reacciones
Product Code. N.º de reacciones unitSize
15858541 2000 reacciones 2000 reacciones
15848541 500 reacciones 500 reacciones
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15858541
Brand: MP Biomedicals™ 11EBI01200
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Fast and sensitive qPCR SYBR Master Mix for most ABI platforms.
  • El kit SYBR™ Hi-ROX de qPCR & Go se ha desarrollado para una PCR en tiempo real rápida y altamente reproducible y se ha validado en instrumentos de PCR en tiempo real de uso común.
  • Una combinación de los últimos avances en química de tampones y potenciadores, junto con un sistema de ADN polimerasa de inicio en caliente mediado por anticuerpos, garantiza que el kit SYBR™ Hi-ROX de qPCR & Go ofrezca una PCR en tiempo real rápida, altamente específica y ultrasensible.
  • Para una mayor comodidad y facilidad de uso, el SYBR™ Hi-ROX de qPCR & Go se proporciona como una mezcla maestra 2x que contiene todos los componentes necesarios para la PCR en tiempo real, incluido el colorante SYBR™ Green I, dNTP, estabilizadores y potenciadores.
  • El kit consta de una premezcla lista para usar, solo se deben añadir cebadores y plantillas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Contenido y almacenamiento de -20 °C
Tipo de producto Kits y ensayos
Cantidad 2000 reacciones
Para utilizar con (aplicación) Real Time PCR (qPCR)
N.º de reacciones 2000 reacciones
A menos que se especifique lo contrario, se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.