Learn More
MP Biomedicals™ qPCR & Go Probe No-ROX Kit
Código de producto. p-7139389 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
N.º de reacciones:
2000 reacciones
500 reacciones
Tamaño de la unidad:
2000 reacciones
500 reacciones
Código de producto. N.º de reacciones unitSize
15848551 500 reacciones 500 reacciones
15858551 2000 reacciones 2000 reacciones
2 options
Código de producto. 15848551
Marca: MP Biomedicals™ 11EBI06050
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Fast and sensitive qPCR Probe Master Mix. For all other platforms, e.g. Roche, Bio-Rad, Qiagen, etc.
  • El kit de sonda No-ROX de qPCR & Go se ha desarrollado para una PCR en tiempo real rápida y altamente reproducible y se ha validado en instrumentos de PCR en tiempo real de uso común.
  • El kit se ha formulado para su uso con tecnología de detección de sondas, incluidas TaqMan™, Scorpions™ y sondas de baliza molecular.
  • Una combinación de los últimos avances en química de tampones y potenciadores de PCR, junto con una ADN polimerasa de inicio en caliente, garantiza que el kit de sonda de qPCR & Go ofrezca una PCR en tiempo real rápida, altamente específica y ultrasensible.
  • La sonda para qPCR & Go se proporciona como una mezcla maestra 2x que contiene todos los componentes necesarios para la PCR en tiempo real, incluidos dNTP, estabilizadores y potenciadores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Concentración 2x
Contenido y almacenamiento dNTPs, estabilizadores y potenciadores. Almacenar a -20°C
Para utilizar con (equipo) Fast and sensitive qPCR Probe Master Mix. For all other platforms, e.g. Roche, Bio-Rad, Qiagen, etc.
Tipo de producto Kit de qPCR
Cantidad 5 x 1 ml
Para utilizar con (aplicación) PCR en tiempo real (PCRq)
N.º de reacciones 500 reacciones
A menos que se especifique lo contrario, se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.