Learn More
MP Biomedicals™ Kit de sonda Lo-ROX de qPCR & Go
Código de producto. 15828551 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
4 x 5 mL
5 x 1 ml
Tamaño de la unidad:
2000 reacciones
500 reacciones
15828551 5 x 1 ml 500 reacciones
15838551 4 x 5 mL 2000 reacciones
2 options
Código de producto. 15828551
Marca: MP Biomedicals™ 11EBI05050
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Mezcla maestra de sonda de qPCR rápida y sensible. Para la mayoría de las plataformas Agilent y algunas de las plataformas ABI más recientes.
  • El kit de sonda Lo-ROX de qPCR & Go se ha desarrollado para una PCR en tiempo real rápida y altamente reproducible y se ha validado en instrumentos de PCR en tiempo real de uso común.
  • El kit se ha formulado para su uso con tecnología de detección de sondas, incluidas TaqMan™, Scorpions™ y sondas de baliza molecular.
  • Una combinación de los últimos avances en química de tampones y potenciadores de PCR, junto con una ADN polimerasa de inicio en caliente, garantiza que el kit de sonda de qPCR & Go ofrezca una PCR en tiempo real rápida, altamente específica y ultrasensible.
  • La sonda para qPCR & Go se proporciona como una mezcla maestra 2x que contiene todos los componentes necesarios para la PCR en tiempo real, incluidos dNTP, estabilizadores y potenciadores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 2x
Contenido y almacenamiento dNTPs, estabilizadores y potenciadores. Almacenar a -20°C
Descripción Mezcla maestra de sonda de qPCR rápida y sensible. Para la mayoría de las plataformas Agilent y algunas de las plataformas ABI más recientes.
Tipo de producto Kit de qPCR
Cantidad 5 x 1 ml
Para utilizar con (aplicación) PCR en tiempo real (PCRq)
N.º de reacciones 500
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.