Learn More
Qorpak™ Vasos de precipitados en frasco de vidrio con tapón verde termoestable de PTFE y F217
Código de producto. p-4599683 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
240 mL
Cantidad:
24/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
Código de producto. Capacidad (métrico) Cantidad unitSize
11800110 240 mL 24/caja paquete de 24
1 options
Código de producto. 11800110 Proveedor Qorpak™ N.º de proveedor 3460140
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se puede utilizar para mezclar, medir y almacenar
  • Diseñados con hombro inclinado para facilitar el vertido y la manipulación
  • Graduaciones moldeadas en ml y onzas
  • Fabricado en vidrio transparente
  • Para su uso con muestras biológicas y patológicas
  • Para el almacenamiento de reactivos y productos químicos de laboratorio industriales
Especificaciones
Capacidad 8 oz, 240 ml
Capacidad (métrico) 240 mL
Capacidad (imperial) 8 oz
Color Transparente
Diámetro (imperial) 2,44 in
Material De cristal
Cantidad 24/caja
Esterilidad Non-sterile
Color del tapón Verde
Closure Included Yes
Graduated Yes
Boca Wide, Threaded
Forma Round
Altura (métrico) 127 mm
Tipo de producto Graduated Medium Round Bottle
Altura (imperial) 5 in
Revestimiento del tapón F217 y PTFE
Material del cierre Termoestable
Tamaño del tapón 58-400 mm
Diámetro (métrico) 62 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable