missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

QKI Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16861244 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16861244 20 μL 20 microlitros
16851244 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16861244

Marca: Proteintech 131691AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This gene encodes the sacsin protein, which includes a UbL domain at the N-terminus, a DnaJ domain, and a HEPN domain at the C-terminus. The gene is highly expressed in the central nervous system, also found in skin, skeletal muscles and at low levels in the pancreas. This gene includes a very large exon spanning more than 12.8 kb. Mutations in this gene result in autosomal recessive spastic ataxia of Charlevoix-Saguenay (ARSACS), a neurodegenerative disorder characterized by early-onset cerebellar ataxia with spasticity and peripheral neuropathy. Sacsin has been found to protect against mutant ataxin-1. A pseudogene associated with this gene is located on chromosome 11. Alternative splicing of this gene results in multiple transcript variants.

Especificaciones

Antígeno QKI
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.13 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica QKI
N.º de referencia del gen Q91XU1, Q96PU8, Q9QYS9
Alias de gen HKQ, Hqk, HqkI, Protein quaking, QK, QK1, QK3, QKI
Símbolos de los genes QKI
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno QKI Fusion Protein Ag3822
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 100910212, 19317, 9444
Especies diana Mouse, Human, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Product Title
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.