Learn More
QIAGEN Microtarjeta con indicadores QIAcard FTA
Código de producto. p-7237193
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
11999075 25 paq. paquete de 25
1 options
Código de producto. 11999075
Marca: QIAGEN WB120311
Para la recogida, estabilización, procesamiento, transporte y archivado de muestras de ácidos nucleicos bucales. Microtarjeta FTA QIAcard con indicadores con 1 área de muestra por tarjeta.
Para la recogida, estabilización, procesamiento, transporte y archivado de muestras de ácidos nucleicos bucales.Microtarjeta FTA QIAcard con indicadores con 1 área de muestra por tarjeta.
  • Las tarjetas indicadoras de FTA QIAcard incluyen un tinte rosa que se vuelve blanco cuando se aplica una muestra incolora, p. ej., células bucales o saliva.
  • Estabilización y protección de ácidos nucleicos a temperatura ambiente con para volúmenes puntuales de 125 μl.
  • Lisis de células con el contacto, desnaturalización de proteínas y protección de ADN frente a la degradación.
Especificaciones
Descripción Recoja, estabilice, procese, transporte y archive muestras bucales de ADN con tarjetas con indicador FTA Micro. Con FTA, el ADN permanece en la matriz.
Tipo de muestra Células bucales, Saliva
Para utilizar con (aplicación) Medicina legal, identificación de transgénicos, medicina de transfusión/tipificación de HLA, cribaje de plásmidos, pruebas de productos alimentarios y agrícolas, descubrimiento de fármacos, genómica, análisis STR, identificación de animales, amplificación del genoma completo, biología molecular
N.º de muestras 1
Tipo de producto Microtarjeta FTA con indicadores
Cantidad 25 paq.
Volumen de muestra 125 μl
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4