Learn More
Molecular Probes™ Qdot™ Incubation Buffer
Código de producto. 10098972
Change view
Click to view available options
Cantidad:
30 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
10098972 30 ml cada uno
1 options
Código de producto. 10098972
Marca: Molecular Probes™ Q20001MP
Tampón de incubación Qdot™
Tampón de incubación Qdot™ - 2 % de BSA en tampón de borato de 50 mm, pH 8,3, con azida sódica al 0,05 % es idéntico al tampón de incubación (componente B) suministrado en los kits de conjugado de estreptavidina Qdot™ ITK™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Forma física Líquido
Línea de productos Qdot
Cantidad 30 ml