Learn More
Molecular Probes™ Qdot™ 705 ITK™ Organic Quantum Dots
Click to view available options
Cantidad:
4 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Los puntos cuánticos orgánicos Qdot™ 705 ITK™ son el material de partida ideal para aplicaciones que requieren disolventes orgánicos como hexano, tolueno, diclorometano o cloroformo. Estos materiales se proporcionan como soluciones en decano y no son solubles en agua. Estos puntos cuánticos orgánicos Qdot ™ ITK™ están diseñados para investigadores que quieren usar sus propios métodos para transferir materiales de puntos cuánticos al agua. Nuestros puntos cuánticos orgánicos Qdot™ ITK™ se proporcionan como soluciones de 1 μm y están disponibles en siete colores de la sonda de Qdot™.
Características importantes de los puntos cuánticos orgánicos Qdot™ ITK™:
El punto cuántico orgánico Qdot™ 705 ITK™ tiene un máximo de emisión de ∼705 nm
Su fluorescencia es muy fotoestable y brillante.
Se excitan de forma eficaz con fuentes de excitación de una sola línea.
La emisión es estrecha y con gran desplazamiento de stokes.
Disponibles en varios colores
Es ideal para varias aplicaciones de etiquetado y seguimiento.
Características de los nanocristales Qdot™
Las sondas Qdot™ son ideales para aplicaciones de imagen y etiquetado que requieren señales fluorescentes brillantes o seguimiento en tiempo real. Los nueve colores disponibles de las sondas Qdot™, únicos entre los reactivos fluorescentes, pueden excitarse simultáneamente con una única fuente de luz (UV a azul-verde). Esta propiedad hace que estos reactivos sean excelentes para aplicaciones de multiplexado económicas y fáciles de usar. Las etiquetas Qdot™ se basan en nanotecnología de semiconductores y son similares en escala a las proteínas de tamaño moderado.
Acerca de los reactivos del Innovator’s Tool Kit Qdot™ ITK™
Estas sondas Qdot™ ITK™ son ideales para investigadores que desean preparar conjugados específicos (no almacenados) para sus aplicaciones y necesitan una funcionalidad de conjugación personalizable.
Hay disponibles otras formas de nanocristales Qdot™
Además de la forma orgánica, ofrecemos puntos cuánticos Qdot™ ITK™ con modificaciones de carboxilo y PEG derivado de amina. También hemos desarrollado una amplia gama de conjugados y kits de marcado de nanocristales Qdot™. Consulte las características de los nanocristales Qdot™ o ™ la sección 6.6 sobre nanocristales Qdot—del manual de Molecular Probes™ para obtener más información.
Para uso exclusivo en investigación. No diseñado para uso terapéutico o de diagnóstico en animales o humanos.
Características importantes de los puntos cuánticos orgánicos Qdot™ ITK™:
Características de los nanocristales Qdot™
Las sondas Qdot™ son ideales para aplicaciones de imagen y etiquetado que requieren señales fluorescentes brillantes o seguimiento en tiempo real. Los nueve colores disponibles de las sondas Qdot™, únicos entre los reactivos fluorescentes, pueden excitarse simultáneamente con una única fuente de luz (UV a azul-verde). Esta propiedad hace que estos reactivos sean excelentes para aplicaciones de multiplexado económicas y fáciles de usar. Las etiquetas Qdot™ se basan en nanotecnología de semiconductores y son similares en escala a las proteínas de tamaño moderado.
Acerca de los reactivos del Innovator’s Tool Kit Qdot™ ITK™
Estas sondas Qdot™ ITK™ son ideales para investigadores que desean preparar conjugados específicos (no almacenados) para sus aplicaciones y necesitan una funcionalidad de conjugación personalizable.
Hay disponibles otras formas de nanocristales Qdot™
Además de la forma orgánica, ofrecemos puntos cuánticos Qdot™ ITK™ con modificaciones de carboxilo y PEG derivado de amina. También hemos desarrollado una amplia gama de conjugados y kits de marcado de nanocristales Qdot™. Consulte las características de los nanocristales Qdot™ o ™ la sección 6.6 sobre nanocristales Qdot—del manual de Molecular Probes™ para obtener más información.
Para uso exclusivo en investigación. No diseñado para uso terapéutico o de diagnóstico en animales o humanos.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 4 mL |
| Tipo de producto | Punto cuántico |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Etiqueta o tinte | Qdot™ 705 |
| Tipo de etiqueta | Nanocristales Qdot |
| Línea de productos | ITK, Qdot |
| Emisión | 705 |