Learn More
Molecular Probes™ Qdot™ 655 ITK™ Streptavidin Conjugate Kit
Código de producto. 10572045
Click to view available options
Cantidad:
1 Kit
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10572045
Marca: Molecular Probes™ Q10021MP
Kit de conjugados de estreptavidina Qdot™ 655 ITK™
El kit de conjugado de estreptavidina Qdot™ 655 ITK™ contiene el conjugado de estreptavidina Qdot™ en 250 μl de una solución 2 μM. A diferencia de los conjugados de estreptavidina Qdot™, la estreptavidina de los conjugados de estreptavidina Qdot™ ITK™ está unida por enlace covalente al recubrimiento anfifílico interior sin un ligador de PEG. Estos conjugados Qdot™ se pueden utilizar para unir sondas biotiniladas. El kit también incluye 30 ml de tampón de incubación Qdot™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 2 μM
Conjugado Qdot 655
Cantidad 1 Kit
Contenido y almacenamiento Almacenar en el refrigerador (2–8° C).
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Línea de productos ITK, Qdot
Tipo de producto Conjugado de estreptavidina (fluorescente)