Learn More
Molecular Probes™ Qdot™ 655 Biotin Conjugate Kit
Click to view available options
Cantidad:
1 Kit
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Los nanocristales Qdot™ 655 etiquetados con biotina están disponibles para detectar sondas de estreptavidina o para crear conjugados no covalentes con moléculas etiquetadas con estreptavidina o con otras moléculas biotiniladas mediante un puente de estreptavidina. El producto se suministra en forma de 250 μl de una solución de 2 μM e incluye 30 ml de tampón de incubación Qdot™.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 Kit |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el refrigerador (2–8° C). |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Línea de productos | Qdot |
| Tipo de producto | Kit de conjugación de biotina Qdot |