Learn More
Agilent BioTek Solución de comprobación WC n.º 1, amarillo
Código de producto. 12776707 Tienda Agilent BioTek Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
Tamaño de la unidad:
25 ml
Código de producto. 12776707
Marca: Agilent BioTek 7120779
La solución de comprobación de control de calidad n.º 1 se utiliza para las pruebas de cualificación de absorbancia
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Solución de QC
Para utilizar con (aplicación) Pruebas de cualificación de absorbancia
Cantidad 25 mL