Learn More
Grant Instruments™ Sistemas de calefacción de bloque seco serie QB, alto rendimiento
Product Code. 11490958
Click to view available options
No. of Places:
Sistema de 2 bloque
Unit Size:
1 PCS
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11490958
Brand: Grant Instruments™ QBH2
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
El sistema versátil de uso general QBH2 con dos bloques extraíbles/intercambiables y una especificación completa para adaptarse a la mayoría de las aplicaciones de calentamiento de bloques secos del laboratorio.
  • Intervalo de temperatura ambiente de + 5ºC a 2000ºC, con tiempo de calentamiento rápido
  • Estabilidad: ±0,1 °C
  • Uniformidad: ±0,1 °C
  • Tres segmentos programables de temperatura/tiempo más segmentos de fin de programa
  • Control digital de temperatura para una precisión óptima
  • Variedad de funciones prácticas que incluyen alarmas, calibración de punto único y doble, programado inicio/parada, compensación para variaciones conocidas de la temperatura de la muestra y la elección de sondas externas o internas
  • Incluye la herramienta de extracción de bloques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Material de la cámara Aluminio
Material Plástico resistente a productos químicos
No. of Places Sistema de 2 bloque
Intervalo de temperatura (métrico) Ambiente +5 °C a 200 °C
Tipo Baño seco/bloque
Estabilidad de la temperatura 0,1° a 37 °C
Uniformidad de temperatura ± 0,1 °C a 37 °C
Temporizador De 1 a 999 min
Longitud (métrico) 390 mm
Anchura (métrico) 200 mm
Altura (métrico) 100 mm
Fondo (métrico) 280 mm
Tensión 120 o 230 V
Vataje 300 W
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.