missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Q203, MedChemExpress

Código de producto. 16423248
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16423248 10 mg 10 miligramos
16499786 50 mg 50 miligramos
16495967 5 mg 5 miligramos
16480719 1 mg 1 miligramo
16494506 100 mg 100 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16423248

Marca: Medchem Express HY101040

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Q203 (IAP6) is a midazopyridine amide compound. Q203 is active against Mycobacterium tuberculosis H37Rv with an MIC50 of 2.7 nM in culture broth medium.

Q203 (IAP6) is a midazopyridine amide compound. Q203 is active against Mycobacterium tuberculosis H37Rv with an MIC50 of 2.7 nM in culture broth medium.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Q203
CAS 1334719-95-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H28ClF3N4O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo IAP6 Telacebec
Información de solubilidad DMSO : 20 mg/mL (35.91 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(CC)N=C2C=CC(Cl)=CN21)NCC3=CC=C(N4CCC(C5=CC=C(OC(F)(F)F)C=C5)CC4)C=C3
Peso molecular (g/mol) 557.01
Formula Weight (peso de la fórmula) 557.01
Porcentaje de pureza 99.45%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.