Learn More
MP Biomedicals™ Q-VD-OPH, MP BIOMEDICALS™
Código de producto. p-7083071 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
3 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
3 miligramos
5 miligramos
11465386 1 mg 1 miligramo
11400895 3 mg 3 miligramos
11410895 5 mg 5 miligramos
3 options
Código de producto. 11465386
Marca: MP Biomedicals™ 03OPH10901
Diseñado específicamente para la investigación in vivo. Q-VD-OPH, MP Biomedicals se sintetiza utilizando tecnología patentada como un inhibidor de caspasa irreversible con permeabilidad celular. La trampa de OPH, presenta una potencia superior, permeabilidad celular probada y una toxicidad mínima.
El Q-VD-OPH se une irreversiblemente a las caspasas activadas para bloquear la apoptosis. La apoptosis es una forma fisiológica de muerte celular, que desempeña un papel importante en la embriogénesis, la homeostasis celular, la atrofia tisular y la eliminación de células dañadas y mutadas.
Las caspasas, que actúan como una motosierra molecular, son los componentes centrales de la respuesta de la apoptosis. Las caspasas son cisteína proteasas que se escinden después de los residuos de aspartato de sus sustratos. Al menos 7 de las 14 caspasas de mamíferos conocidas tienen un papel importante en la apoptosis.
  • Alternativa excepcional a la familia de inhibidores de fluorometilcetona (estos compuestos forman la base de importantes nuevos candidatos a medicamentos para una amplia variedad de objetivos de enfermedades).
  • No tóxico: el estudio preliminar no mostró evidencias de toxicidad en ratones a los que se les había inyectado intraperitonealmente más 1000 mg/kg.
  • Potencia mejorada: los valores de CI50 frente a las caspasas purificadas se encuentran en el rango nanomolar; en un ensayo basado en células «in vitro», se logró una inhibición de la apoptosis superior al 90 %.
  • El laboratorio debe determinar las diluciones óptimas para cada aplicación específica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento -20 °C
Cantidad 1 mg
Peso molecular 513,49