Learn More
asecos™ tipo 90 armario de seguridad Q-PHOENIX-90
Código de producto. p-7160874 Tienda Asecos Productos
Change view
Click to view available options
Configuración:
3 estantes de acero laminado de 75 kg; 1 inserto de acero laminado de 75 kg; 1 sumidero inferior de acero laminado de 33 l
3 estantes de bandejas, 1 inserto perforado (365 mm), 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo)
4 cajones (acero laminado con revestimiento en polvo)
6 cajones (acero laminado con revestimiento en polvo)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Configuración unitSize
15987406 3 estantes de bandejas, 1 inserto perforado (365 mm), 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo) cada uno
15890238 3 estantes de acero laminado de 75 kg; 1 inserto de acero laminado de 75 kg; 1 sumidero inferior de acero laminado de 33 l cada uno
15937416 4 cajones (acero laminado con revestimiento en polvo) cada uno
15957416 6 cajones (acero laminado con revestimiento en polvo) cada uno
4 options
Código de producto. 15987406
Marca: asecos™ 3214904033640
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Almacenamiento seguro y homologado de sustancias químicas no inflamables y sustancias tóxicas en lugares de trabajo. Construcción sólida y duradera
  • Construcción sólida y duradera: puerta con triple bisagra, elementos de seguridad montados fuera del compartimento de almacenamiento para una mayor protección contra la corrosión, superficie resistente a los arañazos y a los impactos, fácil de limpiar
  • Puertas plegables que ahorran espacio: menos espacio necesario delante del armario mientras las puertas están abiertas
  • Manejo sencillo con comodidad: las puertas se detienen en cualquier posición, con cierre automático en caso de incendio
  • Ningún uso no autorizado: puertas bloqueables con bloqueo de cilindro (se puede integrar en un sistema de bloqueo) e indicador de estado de bloqueo (rojo/verde)
  • Transporte sencillo: zócalo de transporte integrado con panel de zócalo opcional y extraíble
  • Fácil alineación: pies ajustables para compensar suelos irregulares
  • Ventilación: conductos de aire integrados listos para conectarlos (DN 75) con un sistema de escape técnico y rueda de centrifugación en la rejilla de escape para indicar la ventilación técnica suficiente
Especificaciones
Certificaciones/conformidad 90 minutos de resistencia al fuego, tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1, conformidad DIN EN 16121/16122, certificado GS, conformidad CE
Configuración 3 estantes de bandejas, 1 inserto perforado (365 mm), 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo)
Fondo exterior (métrico) 615 mm
Fondo interior (métrico) 522 mm
Dimensiones interiores (F x An x Al) 522 x 1050 x 1647 mm
Dimensiones (Pr x An x Al) 615 × 1193 × 1953 mm
Modelo de puerta Plegado
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento seguro y autorizado de sustancias peligrosas inflamables en zonas de trabajo
Altura exterior (métrico) 1953 mm
Altura (métrico) interior 1647 mm
Incluye 3 estantes de bandejas, 1 inserto perforado (365 mm), 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo)
Modelo Q90.195.120.FD
N.º de puertas 2
N.º de estantes 3
Tipo de estante Estante de bandeja
Revestimiento de superficie Con textura revestida en polvo
Peso (métrico) 480,50 kg
Anchura exterior (métrico) 1193 mm
Anchura (métrico) interior 1050 mm
Color Gris, Amarillo
Altura de la abertura (métrico) 90 mm
Material Acero
Tipo de producto Armario de seguridad