Learn More
Asecos™ Armarios de almacenamiento de seguridad amarillos de dos puertas Q-PEGASUS-90
Tienda Asecos ProductosDescripción
- Diseño extremadamente resistente con superficie a prueba de arañazos
- Puertas con triple bisagra
- Elementos de seguridad montados fuera del compartimento de almacenamiento para una mayor protección contra la corrosión
- Manejo con una mano para cabinas de puerta doble
- El recipiente permanece en una mano mientras se abre
- Las puertas permanecen abiertas en el sistema anticaídas de puertas abiertas en serie, retirada o almacenamiento de recipiente conveniente y seguro
- Las puertas se cierran automáticamente después de unos 60 segundos
- Señal acústica y visual antes de cerrar la puerta
- Diseño bicolor moderno: opción de siete colores diferentes para las puertas
- Etiquetado sin idiomas para un uso internacional óptimo
- Puertas bloqueables con cerradura de cilindro, el cliente puede integrar los armarios en un sistema de llave maestra existente
- El indicador de estado de bloqueo (rojo/verde) indica el estado de bloqueo
- Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de escape técnico
- Inspección visual de la función del aire de escape en la rejilla de escape (rotor del ventilador giratorio)
- Disponible con diferentes combinaciones de cajones, estantes de altura ajustable y sumideros inferiores para fugas
- De acuerdo con las normas EN 14470-1 y TRGS 510
- Resistencia al fuego de 90 minutos
- Zócalo de transporte integrado con panel de zócalo opcional y extraíble
- Fácil alineación: pies ajustables para compensar suelos irregulares
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN 14470-1 |
| Configuración | 3 estantes de 75 kg; 1 inserto perforado de 75 kg; 1 sumidero inferior de 22 l |
| Dimensiones (Pr x An x Al) | 615 x 893 x 1953 mm |
| Modelo de puerta | Cierre automático |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento de sustancias peligrosas inflamables |
| Capacidad portante | Estantes de 75 kg; inserto de 75 kg; sumidero de 22 l |
| N.º de puertas | 2 |
| Peso (métrico) | 394,5 kg |
| Color | Amarillo, Warning Yellow |
| Material | Gypsum |
| Mostrar más |