Learn More
Asecos™ Armarios de almacenamiento de seguridad amarillos de dos puertas Q-PEGASUS-90
Código de producto. 15759428 Tienda Asecos Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad portante:
Cajones de 60 kg/19 l cada uno
Estantes de 75 kg; inserto de 75 kg; sumidero de 22 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad portante unitSize
15759428 Cajones de 60 kg/19 l cada uno cada uno
15871408 Estantes de 75 kg; inserto de 75 kg; sumidero de 22 l cada uno
2 options
Código de producto. 15759428
Marca: Asecos™ 3004204033629
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Para el almacenamiento seguro y autorizado de sustancias peligrosas inflamables en zonas de trabajo.
  • Diseño extremadamente resistente con superficie a prueba de arañazos
  • Puertas con triple bisagra
  • Elementos de seguridad montados fuera del compartimento de almacenamiento para una mayor protección contra la corrosión
  • Manejo con una mano para cabinas de puerta doble
  • El recipiente permanece en una mano mientras se abre
  • Las puertas permanecen abiertas en el sistema anticaídas de puertas abiertas en serie, retirada o almacenamiento de recipiente conveniente y seguro
  • Las puertas se cierran automáticamente después de unos 60 segundos
  • Señal acústica y visual antes de cerrar la puerta
  • Diseño bicolor moderno: opción de siete colores diferentes para las puertas
  • Etiquetado sin idiomas para un uso internacional óptimo
  • Puertas bloqueables con cerradura de cilindro, el cliente puede integrar los armarios en un sistema de llave maestra existente
  • El indicador de estado de bloqueo (rojo/verde) indica el estado de bloqueo
  • Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de escape técnico
  • Inspección visual de la función del aire de escape en la rejilla de escape (rotor del ventilador giratorio)
  • Disponible con diferentes combinaciones de cajones, estantes de altura ajustable y sumideros inferiores para fugas
  • De acuerdo con las normas EN 14470-1 y TRGS 510
  • Resistencia al fuego de 90 minutos
  • Zócalo de transporte integrado con panel de zócalo opcional y extraíble
  • Fácil alineación: pies ajustables para compensar suelos irregulares
Spezifikation
Certificaciones/conformidad EN 14470-1
Configuración 6 cajones de 60 kg/19 l
Dimensiones (Pr x An x Al) 615 x 893 x 1953 mm
Modelo de puerta Cierre automático
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento de sustancias peligrosas inflamables
Capacidad portante Cajones de 60 kg/19 l cada uno
N.º de puertas 2
Peso (métrico) 450,5 kg
Color Amarillo, Warning Yellow
Material Gypsum
Tipo de producto Armario de seguridad
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.