Learn More
MP Biomedicals™ Solución de crioconservación pZerve
Una solución de crioconservación que no contiene dimetilsulfóxido (DMSO) y suero.
418.00€ - 891.00€
Especificaciones
Formulario | Solución |
---|---|
Tipo de producto | Medios para crioconservación |
Para utilizar con (aplicación) | Crioconservación |
Contenido y almacenamiento | Almacenar a una temperatura de entre 2 y 8 °C |
Descripción | Medios de crioconservación pZerve |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15757879
|
MP Biomedicals™
0920303M2 |
60 mL |
891.00€
60 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15747879
|
MP Biomedicals™
092030346 |
20 ml |
418.00€
20 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
pZerve se ha utilizado con éxito con una variedad de tipos de células incluyendo mastocitos, células dendríticas y células mesenquimales. Se puede utilizar para células cultivadas en medio sin suero o con medio que contiene suero.
Especificaciones
Solución | |
Crioconservación | |
Medios de crioconservación pZerve |
Medios para crioconservación | |
Almacenar a una temperatura de entre 2 y 8 °C |