Learn More
MP Biomedicals™ Solución de crioconservación pZerve
Código de producto. 15747879 Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
20 ml
60 mL
Tamaño de la unidad:
20 ml
60 ml
Código de producto. 15747879
Marca: MP Biomedicals™ 092030346
Una solución de crioconservación que no contiene dimetilsulfóxido (DMSO) y suero.
pZerve se ha utilizado con éxito con una variedad de tipos de células incluyendo mastocitos, células dendríticas y células mesenquimales. Se puede utilizar para células cultivadas en medio sin suero o con medio que contiene suero.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulario Solución
Tipo de producto Medios para crioconservación
Para utilizar con (aplicación) Crioconservación
Cantidad 20 ml
Contenido y almacenamiento Almacenar a una temperatura de entre 2 y 8 °C
Descripción Medios de crioconservación pZerve