missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PZ-2891, MedChemExpress

Código de producto. 16457907
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16457907 5 mg 5 miligramos
16475876 100 mg 100 miligramos
16421407 50 mg 50 miligramos
16405188 10 mg 10 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16457907

Marca: Medchem Express HY124634

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress PZ-2891 is an orally bioavailable, brain penetrant pantothenate kinase (PANK) modulator. PZ-2891 act as an orthosteric inhibitor at high concentrations and an allosteric activator at lower sub-saturating concentrations. PZ-2891 inhibits human pantothenate kinases PANK1β, PANK2, and PANK3 with IC50s of 40.2 nM, 0.7 nM and 1.3 nM, respectively.

PZ-2891 is an orally bioavailable, brain penetrant pantothenate kinase (PANK) modulator. PZ-2891 act as an orthosteric inhibitor at high concentrations and an allosteric activator at lower sub-saturating concentrations. PZ-2891 inhibits human pantothenate kinases PANK1β, PANK2, and PANK3 with IC50s of 40.2 nM, 0.7 nM and 1.3 nM, respectively.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material PZ-2891
CAS 2170608-82-7
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H23N5O
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 75 mg/mL (214.64 mM; Need ultrasonic)
SMILES N#CC1=NN=C(N2CCN(C(CC3=CC=C(C(C)C)C=C3)=O)CC2)C=C1
Peso molecular (g/mol) 349.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 349.43
Porcentaje de pureza 98.4%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.