Learn More
Ácido pirúvico, solución en agua al 35-45 % de peso, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10002150 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
Código de producto. 10002150
Marca: Thermo Scientific Acros 175795000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 78-98-8 | C3H4O2 | 72.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78-98-8, 7732-18-5
Fórmula molecular C3H4O2
Peso molecular (g/mol) 72.06
Número MDL MFCD00006960
Clave InChI AIJULSRZWUXGPQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methylglyoxal, pyruvaldehyde, pyruvic aldehyde, acetylformaldehyde, acetylformyl, propanal, 2-oxo, 2-ketopropionaldehyde, propanedione, propanolone, methyl glyoxal
PubChem CID 880
ChEBI CHEBI:17158
Nombre IUPAC 2-Oxopropanal
SMILES CC(=O)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyruvic aldehyde
Nombre de nota 35-45 wt.%
Punto de fusión -20.0°C
Color Marrón-amarillento a amarillo
Densidad 1.2000g/mL
pH 1 to 3
Punto de ebullición >72.0°C
Temperatura de inflamación >71°C
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3COCHO
Índice de refracción 1.4209
Cantidad 500 g
Beilstein 01, 762
Índice Merck 15, 6153
Gravedad específica 1.2
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether, benzene and dmso
Formula Weight (peso de la fórmula) 72.06
Porcentaje de pureza 35-45 wt.%
Forma física Solución
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Pyruvic aldehyde, 35-45 wt% solution in water
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.