Learn More
Piruvaldehído, 35-45 % p/p sol. acuosa, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11440528
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11440528 500 g 500 g
11420528 25 g 25 g
11430528 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11440528 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24664.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 78-98-8 | C3H4O2 | 72.06 g/mol
Pyruvic aldehyde is used in the synthesis and cytotoxicity evaluation of N-terminal analogues of tubulysin-U an antimitotic compound. Also used in the synthesis of imidazoles as potent calcitonin gene-related CGRP antagonists.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El piruvaldehído se utiliza en la síntesis y evaluación de citotoxicidad de los análogos N-terminales de la tubulisina-U, un compuesto antimitótico. También se utiliza en la síntesis de imidazoles, como potentes antagonistas de CGRP, con relación con el gen de la calcitonina.
Solubilidad
Soluble en DMSO y agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenénese bajo gas inerte seco. Almacenar lejos de agentes oxidantes y del aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78-98-8
Fórmula molecular C3H4O2
Peso molecular (g/mol) 72.06
Número MDL MFCD00006960
Clave InChI AIJULSRZWUXGPQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methylglyoxal, pyruvaldehyde, pyruvic aldehyde, acetylformaldehyde, acetylformyl, propanal, 2-oxo, 2-ketopropionaldehyde, propanedione, propanolone, methyl glyoxal
PubChem CID 880
ChEBI CHEBI:17158
Nombre IUPAC 2-Oxopropanal
SMILES CC(=O)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyruvic aldehyde
Densidad 1.2
Fórmula lineal CH3COCHO
Índice de refracción 1.405
Cantidad 500 g
Beilstein 906750
Sensibilidad Air Sensitive
Índice Merck 14,6081
Información de solubilidad Soluble in DMSO,water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 72.06
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Sol. ac. del 35 al 45 % p/p