Learn More
Thermo Scientific Chemicals Quinona de pirloquinolina
Código de producto. p-7214709 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
17201292 1 g 1 g
17211292 250 mg 250 miligramos
2 options
Código de producto. 17201292
Marca: Thermo Scientific Chemicals 467010010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 72909-34-3 | C14H6N2O8, C14H6N2O8 | 330.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 72909-34-3
Fórmula molecular C14H6N2O8
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quinona de pirloquinolina
Cantidad 1 g
Solubilidad Solubilidad aq. Soln.: Ligeramente soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.21
Clave InChI MMXZSJMASHPLLR-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C1=CC2=C(N1)C1=C(C=C(N=C1C(=O)C2=O)C(O)=O)C(O)=O
Nombre IUPAC 4,5-dioxo-1H,4H,5H-pyrrolo[2,3-f]quinoline-2,7,9-tricarboxylic acid
Peso molecular (g/mol) 330.21
compliance-icons
Nombre del producto
  • Pyrroloquinoline quinone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Pyrroloquinoline quinone