Learn More
Pirrol, 99 %, extra pura, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-189837 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
2.50 Kg
25 GR
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10011840 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10498310 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10764461 500 g Frasco de vidrio 500 g
11926611 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
4 options
Código de producto. 10011840
Marca: Thermo Scientific Acros 157710250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 109-97-7 | C4H5N | 67.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109-97-7
Fórmula molecular C4H5N
Peso molecular (g/mol) 67.09
Número MDL MFCD00005216
Clave InChI KAESVJOAVNADME-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyrrole, divinylenimine, azole, imidole, pyrrol, monopyrrole, divinyleneimine, 1-aza-2,4-cyclopentadiene, polypyrrole, unii-86s1zd6l2c
PubChem CID 8027
ChEBI CHEBI:19203
Nombre IUPAC 1H-pirrol
SMILES N1C=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyrrole
Punto de fusión -23.0°C
Color Marrón a incoloro
Densidad 0.9600g/mL
Punto de ebullición 129.0°C to 131.0°C
Temperatura de inflamación 36°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5080 to 1.5100
Cantidad 25 g
Beilstein 20,159
Índice Merck 15,8128
Gravedad específica 0.96
Información de solubilidad Solubility in water: 60g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in dilute alkalies, soluble in alcohol, ether and dilute acids, soluble in most organic solvents
Viscosidad 1.317 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 67.09
Porcentaje de pureza 99%
Grado Extra puro
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Pyrrole
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.