Learn More
Hidrato de ácido pirrol-3- carboxílico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pyrrole-3-carboxylic acid hydrate |
| Punto de fusión | 144.0°C to 147.0°C |
| Color | Beige a marrón |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 94% min. (HPLC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Cantidad | 500 mg |
| Beilstein | 22,II,17 |
| Información de solubilidad | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in benzene, diethyl ether, petrol. ether |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 111.1 |
| Mostrar más |