Learn More
Ácido pirrol-3-carboxílico, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7036914
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
15481598 250 mg 250 miligramos
15461598 1 g 1 g
15471598 5 g 5 g
3 options
Código de producto. 15481598
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H55383.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 931-03-3 | C5H5NO2 | 111.1 g/mol
Pyrrole-3-carboxylic acid is useful for the synthesis of cholecystokinin antagonists, benzopyran antihypertensives and azepinediones. It is utilized for the preparation of a poly(pyrrole-3-carboxylic acid) modified pencil graphite electrode and its usage in the determination of serotonin (SER) in blood serum and urine samples.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido pirrol-3-carboxílico es útil para la síntesis de antagonistas de colecistoquinina, antihipertensivos de benzopirano y azepinedionas. Se utiliza para la preparación de un electrodo de grafito de lápiz modificado poli(ácido pirrol-3-carboxílico) y se usa en la determinación de serotonina (SER) en muestras de suero sanguíneo y orina.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con bases fuertes, agentes oxidantes fuertes y agentes reductores fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 931-03-3
Fórmula molecular C5H5NO2
Peso molecular (g/mol) 111.1
Número MDL MFCD00800594
Clave InChI DOYOPBSXEIZLRE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyrrole-3-carboxylic acid, pyrrole-3-carboxylicacid, 3-carboxy-1h-pyrrole, 1h-pyrrole-3-carboxylicacid, pubchem8345, 3-carboxypyrrole, 3-pyrrolecarboxylic acid, acmc-1agqb, 3-pyrrole-carboxylic acid, pyrrole 3-carboxylic acid
PubChem CID 101030
ChEBI CHEBI:68076
Nombre IUPAC ácido 1H-pirrol-3-carboxílico
SMILES C1=CNC=C1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyrrole-3-carboxylic acid
Cantidad 250 mg
Beilstein 108642
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 111.1
Porcentaje de pureza ≥98%