Learn More
Pirogalol, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10301121 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10301121 500 g Frasco de plástico 500 g
10391111 100 g Frasco de plástico 100 g
10195173 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
3 options
Código de producto. 10301121
Marca: Thermo Scientific Acros 418625000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 87-66-1 | C6H6O3 | 126.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 87-66-1
Fórmula molecular C6H6O3
Peso molecular (g/mol) 126.11
Número MDL MFCD00002192
Clave InChI WQGWDDDVZFFDIG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyrogallol, 1,2,3-trihydroxybenzene, pyrogallic acid, 1,2,3-benzenetriol, fouramine brown ap, fourrine pg, fourrine 85, pyro, c.i. oxidation base 32, piral
PubChem CID 1057
ChEBI CHEBI:16164
Nombre IUPAC benceno-1,2,3-triol
SMILES OC1=CC=CC(O)=C1O
Specifications
Nombre del producto químico o material Pyrogallol
Punto de fusión 131.0°C to 135.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 309.0°C
Residuos de ignición 0.005% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal C6H3(OH)3
Cantidad 500 g
Número UN 2811
Beilstein 06, 1071
Índice Merck 15, 8112
Información de solubilidad Solubility in water: 400g/L (25°C). Other solubilities: 1 g/1.3 mL alcohol, 1 g/1.6 mL ether, slightly soluble in benzene, chloroform and, carbon disulfide
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.11
Grado Reactivo ACS
Forma física Polvo cristalino muy fino
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Pyrogallol
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
Hazard Statement
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.