Learn More
Corning™ Agitadores digitales de parte superior Pyroceram™, 230 V
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-4747029 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Modelo:
PC-610D (marcado CE)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Modelo unitSize
10655105 PC-610D (marcado CE) cada uno
1 options
Código de producto. 10655105
Marca: Corning™ 6796610D
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Unidad asequible que muestra las velocidades de agitación en una lectura digital cómoda
Las placas calefactoras digitales, los agitadores y las placas calefactoras con agitación están fabricadas con la misma calidad y durabilidad que Corning ha estado poniendo en sus mejores productos Pyroceram™ desde 1964. Todos los modelos incluyen una tapa de Pyroceram y una garantía de dos años.
  • La placa calefactora con agitación de pantalla doble muestra la temperatura y la velocidad de agitación en pantallas digitales independientes para garantizar la precisión. Precisión dentro de ± 2 °C y velocidades de agitación a ± 5 % del ajuste de velocidad establecida
  • La pantalla digital indica cuando se alcanzan la temperatura y las velocidades de agitación establecidas
  • Indicadores de seguridad: el botón de encendido y los indicadores de superficie caliente avisan si la unidad está enchufada o está demasiado caliente para tocarla
  • El panel delantero en ángulo y los mandos de gran tamaño minimizan los daños causados por derrames
  • Tamaño de la placa superior PC-400D/410D/420D: 12,7 x 17,8 cm (5 x 7 pulg)
  • Tamaño de la placa superior PC-600D/610D/620D: 25,4 x 25,4 cm (10 x 10 pulg)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Velocidad De 60 a 1150 rpm
Material de la placa superior Pyroceram
Tensión 230 V
Vataje 70 W
Altura (métrico) 12,2 cm
Longitud (métrico) 40,1 cm
Longitud de la placa superior (imperial) 10 in
Longitud de la placa superior (métrico) 25,4 cm
Anchura de la placa superior (imperial) 10 in
Anchura de la placa superior (métrico) 25,4 cm
Anchura (métrico) 26,9 cm
Requisitos eléctricos 230 V, 50 Hz
Amperaje 0,4 A
Frecuencia 50 Hz
Modelo PC-610D (marcado CE)
Peso (métrico) 5,2 kg