Descripción
Las placas calefactoras digitales, los agitadores y las placas calefactoras con agitación están fabricadas con la misma calidad y durabilidad que Corning ha estado poniendo en sus mejores productos Pyroceram™ desde 1964. Todos los modelos incluyen una tapa de Pyroceram y una garantía de dos años.
- La placa calefactora con agitación de pantalla doble muestra la temperatura y la velocidad de agitación en pantallas digitales independientes para garantizar la precisión. Precisión dentro de ± 2 °C y velocidades de agitación a ± 5 % del ajuste de velocidad establecida
- La pantalla digital indica cuando se alcanzan la temperatura y las velocidades de agitación establecidas
- Indicadores de seguridad: el botón de encendido y los indicadores de superficie caliente avisan si la unidad está enchufada o está demasiado caliente para tocarla
- El panel delantero en ángulo y los mandos de gran tamaño minimizan los daños causados por derrames
- Tamaño de la placa superior PC-400D/410D/420D: 12,7 x 17,8 cm (5 x 7 pulg)
- Tamaño de la placa superior PC-600D/610D/620D: 25,4 x 25,4 cm (10 x 10 pulg)
Especificaciones
Especificaciones
| Velocidad | De 60 a 1150 rpm |
| Material de la placa superior | Pyroceram |
| Tensión | 230 V |
| Vataje | 70 W |
| Altura (métrico) | 12,2 cm |
| Longitud (métrico) | 40,1 cm |
| Longitud de la placa superior (imperial) | 10 in |
| Longitud de la placa superior (métrico) | 25,4 cm |
| Anchura de la placa superior (imperial) | 10 in |
| Anchura de la placa superior (métrico) | 25,4 cm |
| Mostrar más |