Learn More
Pyridoxal phosphate, MedChemExpress
Código de producto. p-200099376
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
16438806 100 mg 100 miligramos
16412359 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 16438806
Marca: Medchem Express HYB1744
MedChemExpress Pyridoxal phosphate is the active form of vitamin B6, acts as an inhibitor of reverse transcriptases, and is used for the treatment of tardive dyskinesia.
Pyridoxal phosphate is the active form of vitamin B6, acts as an inhibitor of reverse transcriptases, and is used for the treatment of tardive dyskinesia.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridoxal phosphate
CAS 54-47-7
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C8H10NO6P
Cantidad 100 mg
Sinónimo Pyridoxal 5′-phosphate Pyridoxyl phosphate
Información de solubilidad H2O : 5 mg/mL (20.23 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (4.05 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=CC1=C(O)C(C)=NC=C1COP(O)(O)=O
Peso molecular (g/mol) 247.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.14
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation