Learn More
Melford Pyridoxal HCl
Código de producto. p-200087136
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
Código de producto. 30018646
Marca: Melford P146001000.0
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
  • CAS Number: 65-22-5
  • Molecular Formula: C8H9NO3 HCl
  • Molecular Weight: 203.62 g/mol
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridoxal HCl
CAS 65-22-5
Cantidad 1 kg
Fórmula molecular C8H9NO3-HCl