Learn More
Bromuro de piridostigmina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7077875 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
15618725 1 g 1 g
15628725 5 g 5 g
15638725 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 15618725
Marca: Thermo Scientific Acros 461190010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 101-26-8 | C9H13BrN2O2 | 261.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 101-26-8
Fórmula molecular C9H13BrN2O2
Peso molecular (g/mol) 261.12
Número MDL MFCD00079283
Clave InChI VNYBTNPBYXSMOO-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo pyridostigmine bromide, mestinon, regonol, kalimin, kalymin, regonal, 3-dimethylcarbamoyl oxy-1-methylpyridin-1-ium bromide, mestinon bromide, 3-dimethylcarbamoyloxy-1-methylpyridinium bromide
PubChem CID 7550
Nombre IUPAC (1-metilpiridin-1-io-3-il) N,N-dimetilcarbamato; bromuro
SMILES [Br-].CN(C)C(=O)OC1=CC=C[N+](C)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridostigmine bromide
Punto de fusión 154.0°C
Pérdida por secado 2% max. (1 g, 105°C)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Índice Merck 15,809
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, chloroform, insoluble in ether, benzene, acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.12
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Pyridostigmine bromide, 98%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Pyridostigmine bromide