Learn More
Dicromato de piridinio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10348050 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
50 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10348050 250 g Frasco de plástico 250 g
10164310 50 g Frasco de plástico 50 GR
11956311 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
3 options
Código de producto. 10348050
Marca: Thermo Scientific Acros 200882500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 20039-37-6 | C10H12Cr2N2O7 | 376.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20039-37-6
Fórmula molecular C10H12Cr2N2O7
Peso molecular (g/mol) 376.2
Clave InChI LMYWWPCAXXPJFF-UHFFFAOYSA-P
Sinónimo pyridinium dichromate, cornforth reagent, pyridinium dichromate pdc, oxido-oxido dioxo chromio oxy-dioxochromium; pyridin-1-ium, pyridiniumdichromate, pyridinium-dichromate, dipyridinium dichromate, bis pyridium chromate, pyridiniumdichromate pdc, acmc-209f5g
PubChem CID 2724130
Nombre IUPAC óxido-(óxido(dioxo)chromio)oxi-dioxocromo;piridin-1-io
SMILES C1=CC=[NH+]C=C1.C1=CC=[NH+]C=C1.[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridinium dichromate
Punto de fusión 152.0°C to 153.0°C
Color Naranja a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (Iodometry)
Envase Frasco de plástico
Cantidad 250 g
Fieser 09,399; 10,335; 12,419; 14,269; 15,57
Índice Merck 15,8087
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in dmf, dmso and dimethylacetamide -fairly, soluble in acetonenitrile - sparingly soluble in, methylene chloride, chloroform and ether - pract., insol.in hexane,toluene,ethyl ether,ethyl acetate
Formula Weight (peso de la fórmula) 376.2
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Pyridinium dichromate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sólido inflamable Categoría 1
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H350i-Puede provocar cáncer por inhalación.
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.