Learn More
Pyridine, puriss. p.a., ACS reagent, Honeywell
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pyridine |
| Densidad | 0.978g/mL at 25°C |
| Cantidad | 500 mL |
| Límite de explosión | 0.124 |
| Temperatura de inflamación | 17°C (62.6°F) |
| Punto de ignición | 899°F |
| Presión de vapor | 20 mmHg (25°C), 10 mmHg (13.2°C) |
| Número UN | UN1282 |
| Beilstein | 103233 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 79.1g/mol |
| Mostrar más |