Learn More
Pyridine, Puriss. p.a., ACS Reagent, ≥99.8% (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Código de producto. 15637260
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Envase:
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15637260 1 L Glass Bottle 1 litro
1 options
Código de producto. 15637260 Proveedor Honeywell-Riedel-de Haen N.º de proveedor 827021L
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Puriss. p.a., reactivo ACS,≥ 99,8% (GC)
DISOLVENTES DE USO GENERAL ACS
  • solución económica para aplicaciones como HPLC a escala preparativa, limpieza y síntesis orgánica
  • adecuado para aplicaciones menos exigentes, como HPLC isocrática rutinaria
  • variaciones y reducciones trazables a contaminación por disolventes
  • todos los disolventes se prueban para cumplir las especificaciones de uso general de ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridine
Punto de fusión -42°C (literature)
Nombre de nota Puriss. p.a., ACS Reagent, ≥99.8% (GC)
CAS 110-86-1
% máx. CAS 100.0000%
Densidad 0.983 g/mL at 20 °C; 0.978 g/mL at 25 °C(lit.)
Punto de ebullición 115°C
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación 20°C
Envase Glass Bottle
Fórmula molecular C5H5N
Fórmula lineal C5H5N
Número MDL MFCD00011732
Número UN UN1282
Beilstein 103233
Sinónimo azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
Clave InChI JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=NC=C1
Nombre IUPAC piridina
Peso molecular (g/mol) 79.102
PubChem CID 1049
ChEBI CHEBI:16227
Formula Weight (peso de la fórmula) 79.1
Porcentaje de pureza >99.8%
Grado Reactivo ACS