Learn More
Piridina, ≥99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7081840
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10,000 mL
2500 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
10000 ml
2500 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11464054 500 mL 500 ml
11474054 2500 mL 2500 ml
11484054 10,000 mL 10000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11464054 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12005.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 110-86-1 | C5H5N | 79.102 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Como reactivo, precursor y disolvente polar, básico y de baja reacción, la piridina ofrece una amplia gama de aplicaciones en productos farmacéuticos, agroquímicos y en la fabricación de tintes y caucho. Además, se utiliza en la industria textil para mejorar la capacidad de red del algodón. La piridina se emplea en reactivos químicos especializados como el reactivo de Cornforth (dicromato de piridinio, PDC), el clorocromato de piridinio (PCC), el reactivo Collins (complejo de óxido de cromo(VI) con piridina) y el reactivo de Sarret (complejo de óxido de cromo(VI) con piridina). La piridina es un ligando ampliamente utilizado en química de coordinación. Los aductos con base de piridina como el trióxido de piridina de azufre y piridina de borano son ampliamente utilizados debido a sus características superiores en su reactividad y a sus características de solubilidad.
Solubilidad
Miscible con agua, alcohol, éter, éter de petróleo y aceites.
Notas
La piridina es estable a temperaturas y presiones normales. Es incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-86-1
Fórmula molecular C5H5N
Peso molecular (g/mol) 79.102
Número MDL MFCD00011732
Clave InChI JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
PubChem CID 1049
ChEBI CHEBI:16227
Nombre IUPAC piridina
SMILES C1=CC=NC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridine
Punto de fusión °C to 42°C
Densidad 0.978
Punto de ebullición 115°C
Cantidad 500 mL
Temperatura de inflamación 20°C (68°F)
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.51
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99%
Número UN UN1282
Beilstein 103233
Índice Merck 14,7970
Información de solubilidad Miscible with water,alcohol,ether,pet ether,and oils.
Formula Weight (peso de la fórmula) 79.1
Porcentaje de pureza ≥99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Pyridine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: pyridine