Learn More
Éster del ácido piridin-3-borónico 1,3-propanodiol, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pyridine-3-boronic acid 1,3-propanediol ester |
| Punto de fusión | 100°C to 104°C |
| Cantidad | 1 g |
| Beilstein | 6138748 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 162.98 |
| Porcentaje de pureza | ≥98% |